Principaux documents
T141739
3,5-DITERT-BUTYL-4-HYDROXYBENZONITRILE
AldrichCPR
T141739-250MG
50.00 CHF
50.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
T141739-250MG
50.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H21NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.341
Numéro MDL:
50.00 CHF