Principaux documents
P42606
Sigma-Aldrich
4-Methylpyridine N-oxide
98%
Synonyme(s) :
4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Picoline N-oxide
25 G
38.70 CHF
38.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
38.70 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Beilstein:
106329
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
38.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
crystals
Pf
182-185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
300.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
149 °C - closed cup