Principaux documents
SYNF191950
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 19/22, top diam. 50 mm
Synonyme(s) :
Synthware F191950, glass powder funnel
1 EA
39.90 CHF
39.90 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
39.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
39.90 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS19/22
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F191950
Diam. de la partie supérieure
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.