Principaux documents
SYNF191450
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 14/20, top diam. 50 mm
Synonyme(s) :
Synthware F191450, glass powder funnel
1 EA
44.70 CHF
44.70 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
44.70 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
44.70 CHF
Check Cart for Availability
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F191450
Diam. de la partie supérieure
50 mm
Catégories apparentées
Description générale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.