Principaux documents
S875848
1,1'-(3,3'-DIMETHYL-1,1'-BIPHENYL-4,4'-DIYL)BISMALEIMIDE
AldrichCPR
S875848-50MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S875848-50MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.384
Numéro MDL:
132.00 CHF