Principaux documents
R750948
N,N'-(4-METHYL-1,3-PHENYLENE)BISMALEIMIDE
AldrichCPR
R750948-1G
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R750948-1G
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H10N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.258
Numéro MDL:
132.00 CHF