Principaux documents
S599360
2,4,6-TRICHLOROBORAZINE
AldrichCPR
S599360-50MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S599360-50MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
H3B3Cl3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.836
Numéro MDL:
191.00 CHF