Principaux documents
S113328
1-[3-BROMO-6-IODO-2,4,5-TRI(1-NAPHTHYL)PHENYL]NAPHTHALENE
AldrichCPR
1MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Changer de vue
1MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C46H28BrI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
787.544
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025