Principaux documents
BCR598
Cod liver oil (OCP′s)
BCR®, certified reference material
5 G
370.00 CHF
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
370.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
370.00 CHF
Date d'expédition estimée le22 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
agriculture
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR598
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable