87189
1-Tetradecene
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
pb
251 °C (lit.)
Pf
−13-−11 °C (lit.)
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
Clé InChI
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.[1]
- (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.[2]
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.[1]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter