Principaux documents
R425648
2-CHLORO-3,5-DINITROBENZOIC ACID
AldrichCPR
R425648-1G
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R425648-1G
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C7H3ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.565
Numéro MDL:
191.00 CHF