Principaux documents
R240303
2-AMINO-QUINOLIN-4-OL
AldrichCPR
R240303-25MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
R240303-25MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C9H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.177
Numéro MDL:
132.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025