Documents
1.51486
Supelco
MANU-CART®NT HPLC cartridge holder
for LiChroCART® 2,3,4,4.6 mm i.d. HPLC cartridges
Synonyme(s) :
TM=["MANU-CART"] holder for TM=["LICHROCART"] HPLC-cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Support manu-CART® NT pour cartouches LiChroCART® à 2, 3, 4 et 4,6 mm de D.I. Cartouches d'HPLC,
Technique(s)
HPLC: suitable
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Support manu-CART NT pour cartouches LiChroCART de D.I. 2, 3, 4 et 4,6 mm. Cartouches LiChroCART.
Remarque sur l'analyse
Contrôle visuel : satisfait au test
Informations légales
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany