Documents
GF14736236
Alumina
sheet, thickness 0.50 mm, size 60 × 60 mm, purity 96.%
Synonyme(s) :
AL603051
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 147-362-36
Taille
60 × 60 mm
Épaisseur
0.50 mm