1.01092
Aluminium oxide 60 G F₂₅₄ neutral (type E)
for thin-layer-chromatography
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum oxide matrix
plastic support
Niveau de qualité
Forme
powder
Caractéristiques
binder Gypsum
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 500 g
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille des particules
5-40 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
pH
7.7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
2050 °C
Densité
4.0 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
640 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
pH-value: 7.0 - 8.0
d 10 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 5 µm
d 50 (laser diffraction, size distribution): ≤ 15 µm
d 90 (Laser diffraction, size distribution): ≤ 30 µm
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable