GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL603028
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 159-936-25
Taille
5 × 5 mm
Épaisseur
0.25 mm