A28708
Allyl alcohol
99%
Synonyme(s) :
2-Propen-1-ol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
23.8 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Température d'inflammation spontanée
712 °F
Limite d'explosivité
18 %
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
96-98 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup