Principaux documents
8.00974
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
for synthesis
Synonyme(s) :
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Numéro de classement CE :
203-470-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
24.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
375 °C
Puissance
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
2.5-18 % (v/v)
pb
97 °C/1013 hPa
Pf
-129 °C
Température de transition
flash point 22 °C
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Chaîne SMILES 
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
Allyl alcohol for synthesis. CAS No. 107-18-6, EC Number 203-470-7.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup