Principaux documents
901219
Sigma-Aldrich
VPhos Pd G3
95%
250 MG
211.00 CHF
1 G
541.00 CHF
211.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
211.00 CHF
1 G
541.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H62NO4PPdS
Poids moléculaire :
862.45
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
211.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
powder or crystals
Caractéristiques
generation 3
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
Buchwald palladacycle precatalyst with new biaryl(dialkyl)phosphine ligand, VPhos, has an improved activity profile for the reductive coupling of non-aromatic heterocyclic alkyl bromides. Its combined use with a surfactant system of octanoic acid/sodium octanoate enables Negishi coupling and access to diverse C(sp3)–C(sp2) cross-coupled products.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.