Principaux documents
900700
Sigma-Aldrich
(tBu)2PMe Pd G4
250 MG
126.00 CHF
1 G
376.00 CHF
126.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
126.00 CHF
1 G
376.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H36NO3PPdS
Poids moléculaire :
544.00
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
126.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Caractéristiques
generation 4
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
(tBu)2PMe Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.