Principaux documents
808571
Sigma-Aldrich
6-(1-Piperazinylmethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde bistosylate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H31N3O7S2
Poids moléculaire :
549.66
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Groupe fonctionnel
aldehyde
tosylate
Chaîne SMILES 
[H]C(C1=CC=CC(CN2CCNCC2)=N1)=O.O=S(C3=CC=C(C)C=C3)(O)=O.O=S(C4=CC=C(C)C=C4)(O)=O
InChI
1S/C11H15N3O.2C7H8O3S/c15-9-11-3-1-2-10(13-11)8-14-6-4-12-5-7-14;2*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-3,9,12H,4-8H2;2*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
QDGVEYQPPPITKT-UHFFFAOYSA-N
Application
The material is used as a reagent for N-terminal modification of proteins. The secondary amine handle readily reacts with commercially available NHS-esters to convert nonspecific bioconjugation reagents to N-terminally specific reagents.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable