21860
CDI
≥97.0% (T), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
1,1′-Carbonyldiimidazole
About This Item
Produits recommandés
product name
CDI, ≥97.0% (T)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Pf
115-122 °C
117-122 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C7H6N4O/c12-7(10-3-1-8-5-10)11-4-2-9-6-11/h1-6H
Clé InChI
PFKFTWBEEFSNDU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- In the activation of malonic acid derivatives to prepare carbonyl imidazoles by mild decarboxylation.
- In the activation of cellulose membranes for the development of immunosensors.
- In the synthesis of substituted 1,3-oxazolo[4,5-d] pyridazinones.
- As a reagent for the conversion of various hydroxamic acids to isocyanates by Lossen rearrangement.
- In the synthesis of 1,3,4-oxadiazole derivatives , and peptide thioesters in water.
- As an acylation agent for the synthesis of carbamates.
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges