804681
Potassium 5-hydroxypentanoyltrifluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
123.6 °C
Chaîne SMILES
[K+].OCCCCC(=O)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H9BF3O2.K/c7-6(8,9)5(11)3-1-2-4-10;/h10H,1-4H2;/q-1;+1
Clé InChI
OLLDPQQFLCSTQN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Amide-Forming Ligation of Acyltrifluoroborates and Hydroxylamines in Water
Synthesis of Chemically and Configurationally Stable Monofluoro Acylboronates: Effect of Ligand Structure on their Formation, Properties, and Reactivities
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable