Principaux documents
804363
Sigma-Aldrich
Potassium 4-anisoyltrifluoroborate
1 G
162.00 CHF
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
162.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BF3KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
162.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Niveau de qualité
Chaîne SMILES 
O=C(B(F)(F)F)C1=CC=C(OC)C=C1.[K]
InChI
1S/C8H7BF3O2.K.H/c1-14-7-4-2-6(3-5-7)8(13)9(10,11)12;;/h2-5H,1H3;;
Clé InChI
VXVQBCXLJYVTDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Acyltrifluroborates (KAT′s) are bench, air, and moisture stable reagents for rapid, chemoselective amide bond formations with hydroxylamines. These amide bond forming reactions proceed under aqueous conditions, without the need for coupling reagents or protecting groups. This product was introduced in collaboration with the Bode Research Group.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Bode Group creates N-mesityl-NHC catalysts for enantioselective annulations and SnAP reagents for one-pot aldehyde conversion into N-heterocycles.