Principaux documents
78324
Sigma-Aldrich
1-Boc-L-azetidine-2-carboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1-Boc-(S)-azetidine-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H15NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (TLC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D -120.0±2.0°, c = 1 in methanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-5-4-6(10)7(11)12/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Clé InChI
JWJVSDZKYYXDDN-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable