Principaux documents
766135
Sigma-Aldrich
3-Butenylzinc bromide solution
0.6 M in THF
50 ML
366.00 CHF
366.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
366.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7BrZn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
366.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solution
Pertinence de la réaction
core: zinc
reagent type: catalyst
reaction type: Negishi Coupling
Concentration
0.6 M in THF
Impuretés
<5% free chloride
Groupe fonctionnel
allyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BBPYRBGCVVBQPH-UHFFFAOYSA-M
Application
Nucleophlic reagent applicable for substitution and addition reactions. Also could be used in cross coupling reactions (Negishi couplings).
technical-documents
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-5.8 °F
Point d'éclair (°C)
-21 °C