Principaux documents
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinc bromide
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
Cyclobutylzinc(II) bromide
25 ML
354.00 CHF
354.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
354.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7BrZn
Poids moléculaire :
200.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
354.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.984 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup