Principaux documents
760811
Sigma-Aldrich
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H40NO2PSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4517
pb
286.2-296.6 °C
Densité
0.8887 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
Clé InChI
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphine les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.