ALD00604
(+)-PSI Reagent
95%
Synonyme(s) :
(+)-Ψ, (2R,3aR,6S,7aR)-3a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-6-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus-Sulfur Incorporation Reagent
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
powder or crystals
Pf
102-107 °C
Catégories apparentées
Application
The PSI Reagents open access to thiophosphate-based nucleotide molecules with therapeutic promise as demonstrated by the Baran lab in the preparation of pure stereoisomers of cyclic dinucleotides (CDNs) and antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
PI and PSI reagents are a platform of phosphate-based reagents for phosphorylation and phosphothiolation of nucleotides and peptides developed by the Baran lab.