Documents
754153
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-fluorothiazole hydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H3FN2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
138-143 °C
Chaîne SMILES 
Cl.Nc1ncc(F)s1
InChI
1S/C3H3FN2S.ClH/c4-2-1-6-3(5)7-2;/h1H,(H2,5,6);1H
Clé InChI
HUXNGTYNEWXYDM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable