A75684
2-Amino-5-methylpyridine
99%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-picoline, 6-Amino-3-picoline
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
227 °C (lit.)
Pf
76-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges