Principaux documents
753602
Sigma-Aldrich
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane, Tetrahydro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-pyran
1 G
463.00 CHF
463.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
463.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
463.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
ether
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2CCOCC2
InChI
1S/C11H21BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3
Clé InChI
NLSMOSUUBUCSPL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable