Principaux documents
742821
Sigma-Aldrich
N-Methyl bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]imide
≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-N-methyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)methylamine, N-Methyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
5 G
166.00 CHF
166.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
166.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3F6NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.18
Beilstein:
4495318
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
166.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.365-1.367
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F6NO4S2/c1-10(15(11,12)2(4,5)6)16(13,14)3(7,8)9/h1H3
Clé InChI
LMLOOYLJVCUWCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Direct methylation and trifluoroethylation of imidazole and pyridine derivatives.
Zhang, J., et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2334-2335 (2003)