Documents
762350
Sigma-Aldrich
Potassium trifluoromethanesulfonimide
≥95%
Synonyme(s) :
Potassium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2F6KNO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.24
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
198-203 °C
Chaîne SMILES 
[K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.K/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
Clé InChI
KVFIZLDWRFTUEM-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium trifluoromethanesulfonimide is a Lewis acid used to enhance the low-temperature radical polymerization of N, N-dimethylacrylamide to synthesize poly(N,N-dimethylacrylamide).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable