Principaux documents
728233
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-butyn-1-ol
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-Chloro-4-hydroxy-2-butyne
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.53
Beilstein:
1098382
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC#CCCl
InChI
1S/C4H5ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,3-4H2
Clé InChI
RPUJAOFSZSEVPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup