Documents
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-butyne
99%
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2C≡CCH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.98
Numéro Beilstein :
635740
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
Point d'ébullition
165-168 °C (lit.)
Densité
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
Clé InChI
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter