726796
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
produced by BASF
Pureté
≥98.5% (GC)
99%
Forme
liquid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.5%
Indice de réfraction
n20/D 1.4614 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Articles
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.