146242
3,4-(Methylenedioxy)cinnamic acid, predominantly trans
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
242-244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H8O4/c11-10(12)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-13-8/h1-5H,6H2,(H,11,12)/b4-2+
Clé InChI
QFQYZMGOKIROEC-DUXPYHPUSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable