Principaux documents
723924
Sigma-Aldrich
3-Bromopyrazole
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1H-pyrazole
1 G
150.00 CHF
150.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
150.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
150.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
60-65 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Clé InChI
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable