Principaux documents
707767
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
UTP-15N2 disodium salt solution
1 MG
99.50 CHF
10 MG
492.00 CHF
25 MG
1 080.00 CHF
99.50 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
99.50 CHF
10 MG
492.00 CHF
25 MG
1 080.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H1315N2Na2O15P3
Poids moléculaire :
530.09
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
99.50 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
solution
Concentration
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Autres remarques
Molecular weight and empirical formula based on the free acid.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable