704393
Lithium tantalate
≥99.99%
Synonyme(s) :
Lithium tantalum trioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99%
Forme
powder
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES
[Li+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/Li.3O.Ta/q+1;;;-1;
Clé InChI
CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable