339296
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.