Principaux documents
702374
Sigma-Aldrich
Methyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-6-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
powder
Pf
73-76 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc2NCCCc2c1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-14-11(13)9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-12-10/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3
Clé InChI
PPSPOJUGGLXCIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges