Documents
664081
Sigma-Aldrich
N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
1-(Phenylmethyl)-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-Benzyl-4-formylpiperidine, 1-Benzylisonipecotaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.537
Point d'ébullition
315.4 °C/760 mmHg
Densité
1.026 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=CC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO/c15-11-13-6-8-14(9-7-13)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13H,6-10H2
Clé InChI
SGIBOXBBPQRZDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Stereospecific allylic alkylation
  • Reactions of Grignard reagents with carbonyl compounds
  • Fluorodenitrations and nitrodehalogenations for labeled PET ligands and fluoropharmaceuticals
  • Selective α1 receptor antagonists
Reactant for synthesis of:
  • Donepezil
  • MCH-R1 antagonists
Building block used in a synthesis of donepezil, a reversible inhibitor of acetylcholinesterase.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient and Industrially Viable Synthesis of Donepezil
R. Janaki Rama Rao, et al.
Synthetic Communications, 37, 2847-2853 (2007)