Principaux documents
637831
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid-4-13C,4-d sodium salt hydrate
97 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium α-ketobutyrate-4-13C,4-d1
100 MG
1 110.00 CHF
1 G
5 580.00 CHF
1 110.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Changer de vue
100 MG
1 110.00 CHF
1 G
5 580.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
13CDH2CH2COCO2Na · xH2O
Poids moléculaire :
126.07 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 110.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Pureté isotopique
99 atom % 13C
97 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Contient
5-10% CD2H
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[2H][13CH2]CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1D;;
Clé InChI
PVLJVKQSCAHPPR-WNCGAKQTSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.