Principaux documents
795917
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-(methyl-13C,d1)-butyric-3,4,4,4-d4 acid sodium salt
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
α-Keto-isovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium, α-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 2-Ketoisovaleric acid-13C,3,4,4,4-d4-(methyl-d1) sodium salt, 3-Methyl-13C,d1-2-oxobutanoic-3,4,4,4-d4 acid sodium salt, Sodium α-ketoisovalerate-13C,d5 sodium
100 MG
2 660.00 CHF
2 660.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 MG
2 660.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CD3CD13CDH2COCO2Na
Poids moléculaire :
144.12
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 660.00 CHF
Check Cart for Availability
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])C(C([2H])([13CH2][2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1D3,2+1D,3D;/t3-;/m0./s1
Clé InChI
WIQBZDCJCRFGKA-YFKZDALSSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable