607541
2-Ketobutyric acid-13C4,3,3-d2 sodium salt hydrate
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Sodium α-ketobutyrate-13C4,3,3-d2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
O.[Na+].[2H][13C]([2H])([13CH3])[13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na.H2O/c1-2-3(5)4(6)7;;/h2H2,1H3,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1/i1+1,2+1D2,3+1,4+1;;
Clé InChI
PVLJVKQSCAHPPR-WVMSAXHDSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.