Principaux documents
613649
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-d7 deuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2ND · DCl
Poids moléculaire :
89.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
Cl[2H].[2H]N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;/hD2
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-JJWAXNBFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable