578991
Acetanilide-2,3,4,5,6-d5
99 atom % D
Synonyme(s) :
N-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)acetamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
304 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Densité
1.266 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(NC(C)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-VIQYUKPQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable