Principaux documents
176001
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-amine hydrochloride
99 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated methylamine hydrochloride, Methyl-d3-ammonium chloride
1 G
190.00 CHF
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
190.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CD3NH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.54
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
190.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
232-234 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1D3;
Clé InChI
NQMRYBIKMRVZLB-NIIDSAIPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Der-Yen Lee et al.
Journal of chromatography. A, 1388, 60-68 (2015-03-04)
Electrospray ionization (ESI) is the most useful interface for mass spectrometry associated with liquid chromatography (LC). However, analyses of polar metabolites become a challenge because the high polarity impairs the separation of metabolites in reversed-phase liquid chromatography and ionization of